BR781326
BRAND® PCR tubes and caps, strips of 8
flat caps
Synonim(y):
Cap Strips, PCR, PCR Tube Strips, PCR Tubes, Tube Strips, Tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless tube
flat cap
polypropylene tube
opis
for qPCR
sterylność
non-sterile
Właściwości
neck thread push fit
flat caps
opakowanie
pack of 250 ea
pkg of (250 tube strips + 250 cap strips)
producent / nazwa handlowa
BRAND 781326
metody
PCR: suitable
pojemność
0.2 mL
pojemność robocza
0.2 mL
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- High flexibility with a wide range of cap types and film strips
- Reduced evaporation losses thanks to tightly closing cap strips
- Rapid heat transfer through thin vessel walls
- Numbered wells for clear identification
- Free of: DNA, RNA, DNase, RNase, pyrogens, PCR inhibitors
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)