BR781325
BRAND® strips of 8 PCR tubes
polypropylene tube, white, capacity 0.2 mL
Synonim(y):
BIO-CERT, PCR, PCR Tube Strips, PCR Tubes, Tube Strips, Tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene tube
white
Właściwości
neck thread push fit
for qPCR
separate lid strips
opakowanie
pack of 125 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781325
metody
PCR: suitable
pojemność
0.2 mL
pojemność robocza
0.2 mL
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- High flexibility with a wide range of cap types and film strips
- Reduced evaporation losses thanks to tightly closing cap strips
- Rapid heat transfer through thin vessel walls
- Numbered wells for clear identification
- Free of: DNA, RNA, DNase, RNase, pyrogens, PCR inhibitors
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)