Kluczowe dokumenty
AXYPCR05C
PCR tubes with flat caps
thin wall, size 0.5 mL, pkg of 10x1000tubes/cs, clear
Synonim(y):
96-dołkowa mikropłytka, 96-dołkowa płytka PCR, 96-dołkowa płytka mikrotitracyjna, Płytka 96-dołkowa, Płytka wielodołkowa 96
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Materiały
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc PCR-05-C
Corning
opakowanie
pkg of 10x1000tubes/cs
rozmiar
0.5 mL
kolor
clear
dopasowywanie
cap (push fit)
przydatność
suitable for PCR
Opis ogólny
  • Axygen® PCR tubes are ideal for use with 96-well blocks.
  • Caps provide a leak-proof seal for sample protection from evaporation.
  • Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
  • Free of DNase-/RNase and nonpyrogenic.
Informacje prawne
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)