Key Documents
AXYPCR0208C100
Corning® Axygen® PCR Tube Strips
Synonim(y):
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
About This Item
Kod UNSPSC:
24122002
NACRES:
NB.22
producent / nazwa handlowa
Corning PCR-0208-C-100
Opis ogólny
  • Corning® Axygen® PCR tube strips are made of 99.9% pure virgin polypropylene.
  • Designed to fit a wide variety of thermal cyclers.
  • Thin, consistent, and uniform wall thickness facilitate accurate thermal transfer and optimal amplification.
  • An even insertion cap prevents evaporation and cross-contamination of the samples.
  • Tubes are free of RNase-/DNase and nonpyrogenic.
Informacje prawne
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Identyfikacja przyczyn i środków zaradczych dla wyzwań związanych z przygotowaniem próbki SDS-PAGE i optymalizacja warunków elektroforezy.