Kluczowe dokumenty
AXYPCR02LC
MAXYMum Recovery® PCR tubes
with flat caps, thin wall, size 0.2 mL, pkg of 10x1000tubes/cs
Synonim(y):
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc PCR-02-L-C
Corning
opakowanie
pkg of 10x1000tubes/cs
rozmiar
0.2 mL
kolor
clear
dopasowywanie
cap (push fit)
przydatność
suitable for PCR
typ wiązania
(ultra-low retention)
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)