Key Documents
Z601195
Hettich® MIKRO 120 centrifuge accessories
adapter for 0.5-0.8 mL tubes 8x45 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Właściwości
Holds 0.5 - 0.8 mL tubes
opakowanie
pack of 24 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 2023
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 1213-A, 1226-A, 1252-A, 1258-A, 2428, 2434, 2437 (rotors)
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG