Kluczowe dokumenty
Z601381
Hettich® MIKRO 220/220R centrifuge accessories
for MIKRO 220R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 6 place
About This Item
Kod UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.82
Właściwości
capacity 7 ‑ 50 mL
to hold 6 x 50 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 1016
Parametry
4,025 max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
Opis ogólny
  • compatible with the MIKRO 220R Centrifuge only
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)