Kluczowe dokumenty
Z601160
Hettich® MIKRO 220/220R centrifuge accessories
for MIKRO 220R Centrifuge, Adapter for 15 mL Falcon tubes (17x120 mm)
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Właściwości
Holds 15 mL tubes
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 1631
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 1016, 1137 (rotors)
Opis ogólny
  • compatible with rotor 1016 (Z601381)
  • rotor 1016 (Z601381) is only compatible with the MIKRO 220R Centrifuge
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
wymagane, ale niedostarczone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)