Z601179
Hettich® MIKRO 220/220R centrifuge accessories
for MIKRO 220R Centrifuge, Adapter for 50 mL Falcon tubes (29 x 115 mm)
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Właściwości
Holds 50 mL tubes
opakowanie
pack of 3 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 1641
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 1016, 1137 (rotors)
Opis ogólny
- compatible with rotor 1016 (Z601381)
- rotor 1016 (Z601381) is only compatible with the MIKRO 220R Centrifuge
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
wymagane, ale niedostarczone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)