Z370576
Nalgene® bottle-top sterile filter units
filter capacity 150 mL, pore size 0.2 μm, fits 45 mm bottle neck
Synonim(y):
Filtracja typu bottletop, filtr o szybkim przepływie, filtracja próżniowa, sterylny filtr pożywki hodowlanej
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
sterylność
sterile
Właściwości
cap
graduations
opakowanie
case of 12
pack of 12
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 596-4520
Średnica
50 mm
pojemność filtra
150 mL
pojemność lejka
150 mL
śr. szyjki
45 mm
wielkość porów
0.2 μm
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Membrana z polieterosulfonu (PES) najlepiej nadaje się do hodowli tkankowych.
- Szybsze wyniki i krótszy czas oczekiwania.
- Niepirogenna i wolna od endotoksyn.
- PES wykazuje niskie wiązanie białka, co skutkuje niskim ryzykiem utraty białka z pożywki.
- PES jest hydrofilowy, a zatem nie wymaga zewnętrznych środków zwilżających ani środków powierzchniowo czynnych.
- PES oferuje wyższe prędkości przepływu wody.
- PES ma większą wytrzymałość, pojemność i odporność chemiczną niż octan celulozy, nitroceluloza lub nylon.
- Polistyrenowy korpus z podziałką.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)