Z377481
Nalgene® vacuum filtration system
filter capacity 115 mL, pore size 0.2 μm
Synonim(y):
dolny system filtracji, sterylna filtracja
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyethersulfone membrane
sterylność
sterile
Właściwości
cap plug seal
graduations
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 524-0020
opakowanie
pack of 12 ×
pojemność butelki
115 mL
pojemność filtra
115 mL
pojemność lejka
115 mL
membrana śr.
50 mm
wielkość porów
0.2 μm
Opis ogólny
Pakowane po 12 sztuk.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)