Kluczowe dokumenty
Z370568
Nalgene® bottle-top sterile filter units
filter capacity 150 mL, pore size 0.45 μm, fits 33 mm bottle neck
Synonim(y):
Filtracja typu bottletop, filtr o szybkim przepływie, filtracja próżniowa, sterylny filtr pożywki hodowlanej
About This Item
Kod UNSPSC:
41104914
NACRES:
NB.24
Materiały
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
sterylność
sterile
Właściwości
cap
graduations
opakowanie
case of 12
pack of 12
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 296-3345
Średnica
50 mm
pojemność filtra
150 mL
pojemność lejka
150 mL
śr. szyjki
33 mm
wielkość porów
0.45 μm
Zastosowanie
Sterylne filtry butelkowe 738 są odpowiednie do filtracji pożywek do hodowli komórkowych, dodatków, surowicy i buforów.
Cechy i korzyści
Sterylne jednostki filtracyjne 738 typu bottle-top mają następujące zalety:
  • Membrana z polieterosulfonu (PES) najlepiej nadaje się do hodowli tkankowych.
  • Szybsze wyniki i krótszy czas oczekiwania.
  • Niepirogenna i wolna od endotoksyn.
  • PES wykazuje niskie wiązanie białka, co skutkuje niskim ryzykiem utraty białka z pożywki.
  • PES jest hydrofilowy, a zatem nie wymaga zewnętrznych środków zwilżających ani środków powierzchniowo czynnych.
  • PES oferuje wyższe prędkości przepływu wody.
  • PES ma większą wytrzymałość, pojemność i odporność chemiczną niż octan celulozy, nitroceluloza lub nylon.
  • Polistyrenowy korpus z podziałką.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)