Z377503
Nalgene® vacuum filtration system
pore size 0.45 μm
Synonim(y):
bottletop filtration system, sterile filtration
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyethersulfone membrane
sterylność
sterile
Właściwości
cap plug seal
graduations
opakowanie
pack of 12
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 124-0045
pojemność butelki
115 mL
pojemność filtra
115 mL
pojemność lejka
115 mL
membrana śr.
50 mm
wielkość porów
0.45 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Polyethersulfone (PES) exhibits low protein binding, resulting in low chances of losing protein from media. It is hydrophilic and thus does not require external wetting agents or surfactants. PES offers higher aqueous flow rates. It has greater strength, capacity, and chemical resistance than cellulose acetate, nitrocellulose, or nylon.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries