Kluczowe dokumenty
Z358231
Sigma-Aldrich
Nalgene® filter unit receivers
bottle capacity 150 mL
Synonim(y):
bottle top filter bottle, filter storage bottle
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
pojemność butelki:
150 mL
rozmiar szyjki:
45 mm
opakowanie:
pack of 24 ea
Materiały:
polystyrene housing
Materiały
polystyrene housing
sterylność
sterile; γ-irradiated
Właściwości
cap (Polyethylene screw
polyethylene screw)
graduations
opakowanie
pack of 24 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 455-0150
pojemność butelki
150 mL
rozmiar szyjki
45 mm
Opis ogólny
Polystyrene with leakproof polyethylene screw cap for storage. Designed for use with Nalgene vacuum filtration system; also appropriate as single-use storage containers.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)