Kluczowe dokumenty
Z370614
Sigma-Aldrich
Nalgene® vacuum filtration system
filter capacity 250 mL, pore size 0.45 μm
Synonim(y):
dolny system filtracji, sterylna filtracja
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
polyethersulfone membrane
sterylność
sterile
Właściwości
cap plug seal
graduations
opakowanie
pack of 12
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 168-0045
pojemność butelki
250 mL
pojemność filtra
250 mL
pojemność lejka
250 mL
membrana śr.
50 mm
wielkość porów
0.45 μm
Opis ogólny
Górna komora z podziałką, membrana z polieterosulfonu (PES), oferuje wyższe natężenie przepływu wody, niższą zawartość substancji ekstrahowalnych (brak środka zwilżającego), niższe wiązanie białek oraz większą wytrzymałość, pojemność i odporność chemiczną niż octan celulozy, nitroceluloza lub nylon. Sterylne.
Pakowane po 12 sztuk.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)