Kluczowe dokumenty
TMO597-4520
Nalgene® bottle-top sterile filter units
filter capacity 1000 mL, polysulfone, pore size 0.2 μm, case of 12 ea
Synonim(y):
Filtracja typu bottletop, filtr o szybkim przepływie, filtracja próżniowa, sterylny filtr pożywki hodowlanej
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.24
Materiały
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
polysulfone
sterylność
sterile
Właściwości
cap
graduations
opakowanie
case of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 597-4520
pojemność filtra
1000 mL
wielkość porów
0.2 μm pore size
Zastosowanie
Sterylne filtry butelkowe 738 są odpowiednie do filtracji pożywek do hodowli komórkowych, dodatków, surowicy i buforów.
Cechy i korzyści
Sterylne jednostki filtracyjne 738 typu bottle-top mają następujące zalety:
  • Membrana z polieterosulfonu (PES) najlepiej nadaje się do hodowli tkankowych.
  • Szybsze wyniki i krótszy czas oczekiwania.
  • Niepirogenna i wolna od endotoksyn.
  • PES wykazuje niskie wiązanie białka, co skutkuje niskim ryzykiem utraty białka z pożywki.
  • PES jest hydrofilowy, a zatem nie wymaga zewnętrznych środków zwilżających ani środków powierzchniowo czynnych.
  • PES oferuje wyższe prędkości przepływu wody.
  • PES ma większą wytrzymałość, pojemność i odporność chemiczną niż octan celulozy, nitroceluloza lub nylon.
  • Polistyrenowy korpus z podziałką.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)