Kluczowe dokumenty
Z362735
Sigma-Aldrich
Nalgene® polycarbonate Erlenmeyer flask
capacity 250 mL
Synonim(y):
kolba erlenmeyer, kolby erlenmeyera
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.43
Materiały
flat bottom
polycarbonate
wide-neck
Połączenie
joint stopper6
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Stoppers
without cap
opakowanie
case of 12
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Nalgene 4103-0250
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Autoclavable; however, repeated autoclaving may cause some loss of mechanical strength.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)