Kluczowe dokumenty
TMO4114-0045
Nalgene® vented sterile caps for Erlenmeyer flasks
500/2000 mL flasks, polypropylene, high-density polyethylene, capacity 45 L, pore size 0.2 μm, case of 4 ea, case of 12 ea
Synonim(y):
Wentylowane zamknięcie, Wentylowane zamknięcie jednorazowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.13
Materiały
high-density polyethylene
polypropylene
Właściwości
vented
opakowanie
case of 12 ea
case of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 4114-0045
pojemność
45 L
wielkość porów
0.2 μm pore size
Opis ogólny
Zapewnij sterylną wymianę gazową w wytrząsarkach i hodowlach komórek zawiesinowych za pomocą zamknięć Thermo Scientific Nalgene Vented HDPE Closures for Sterile Single Use Erlenmeyer Flasks.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)