Kluczowe dokumenty
Z362816
Nalgene® Polymethylpentene Erlenmeyer flask
capacity 500 mL
Synonim(y):
kolba erlenmeyer, kolby erlenmeyera
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
colorless polypropylene cap
flat bottom
polymethylpentene
wide-neck
Połączenie
Joints neck (43)
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Screw cap
with cap
opakowanie
pack of 4
producent / nazwa handlowa
Nalgene 4109-0500
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Excellent combination of autoclavability, chemical resistance, impact strength, and clarity. Transparent to microwave radiation. Polypropylene screw closure.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)