Z351644
Eppendorf® epT.I.P.S. Biopur®, singles
pack of 1000 ea (individually wrapped)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless
opis
PCR inhibitor free
sterylność
sterile
Właściwości
ATP free
DNA free (Bacterial (E. Coli))
DNA free (Human)
DNase free
RNase free
barrier: no
pyrogen free
opakowanie
pack of 1000 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022492225
Długość
71 mm
maksymalna pojemność
1 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Batch specific certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Zastosowanie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)