Key Documents
EP0030010060
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Singles, Biopur®
volume (50-1000 μL), L (71 mm), medium blue Tray, pkg of 100 tips, individually wrapped
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiały
colorless
sterylność
non-sterile
Właściwości
individually wrapped
opakowanie
pack of 100 ea (individually wrapped)
pkg of 100 tips
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030010060
Długość
(71 mm)
maksymalna pojemność
1 mL
pojemność
(50-1000 μL)
kolor
medium blue Tray
Informacje prawne
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG