Kluczowe dokumenty
Z640182
Eppendorf® epT.I.P.S. Biopur®, singles
volume 50-1000 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Długość:
71 mm
maksymalna pojemność:
1 mL
sterylność:
sterile
opakowanie:
pack of 100 (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa:
Eppendorf® 0030 010.051
Eppendorf® 022491156
Materiały
colorless
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 100 (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030 010.051
Eppendorf® 022491156
zakres pomiaru objętości
50-1000 μL
Długość
71 mm
maksymalna pojemność
1 mL
Opis ogólny
Biopur guaranteed sterile, pyrogen-free, RNase-free, DNA-free and ATP-free, for applications in pharmaceutical and food industries, molecular biology and cell technology.
Batch specific certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Informacje prawne
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)