Z350737
Transfer pipette, polyethylene
general purpose, long (9"), bulb draw 2.3 mL, sterile
Synonim(y):
narzędzie do transferu cieczy, plastikowa pipeta
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyethylene
sterylność
sterile
Właściwości
graduations: no
opakowanie
pack of 400 (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
Długość
225 mm
pojemność pipety
2.3 mL
trzon śr.
5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
- Unified design with built-in pipette bulb
- Safe, convenient use and disposal
- Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
- Heat sealable to create liquid-tight storage
- Non-autoclavable
Opakowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)