Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
Z330620
Lenz® Bistabil® separating funnel
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/26, PTFE key, graduated: no
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiały
PTFE key
Połączenie
joint: ST/NS19/26
opis
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
Właściwości
graduated: no
producent / nazwa handlowa
Lenz 4.0041.37
pojemność
100 mL
rozmiar otworu zatyczki kurka
2.5 mm
Informacje prawne
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)