Z329290
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 65 mm, diam. 20 mm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE-coated
oval
producent / nazwa handlowa
BRAND 137320
Długość
65 mm
Średnica
20 mm
Opis ogólny
Ideal for vessels with round bottom, e.g. round-bottom flasks.
Inne uwagi
BR137320 (India)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG