Kluczowe dokumenty
Z329274
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 40 mm, diam. 20 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Materiały
PTFE-coated
oval
producent / nazwa handlowa
BRAND 137312
Długość
40 mm
Średnica
20 mm
Opis ogólny
Ideal for vessels with round bottom, e.g. round-bottom flasks.
Inne uwagi
BR137312 (India)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)