Z329231
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 25 mm, diam. 12 mm
Synonim(y):
PTFE, Pręty mieszające
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
PTFE-coated
oval
producent / nazwa handlowa
BRAND 137305
Długość
25 mm
Średnica
12 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ideal for vessels with round bottom, e.g. round-bottom flasks.
Inne uwagi
BR137305 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)