Z671622
Rare earth extra power stir bars
oval, diam. 5 mm, L 10 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
oval
oval PTFE-coated
producent / nazwa handlowa
Cowie 001.610.RE
Długość
10 mm
Średnica
5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pręty mieszające wykorzystujące magnesy ziem rzadkich mają znacznie większą siłę magnetyczną w porównaniu do tych wykorzystujących magnesy Alnico, ale co ważniejsze, są prawie całkowicie odporne na rozmagnesowanie.
Pręty mieszające wykorzystujące magnesy ziem rzadkich są oznaczone plamką sadzy, która jest chemicznie obojętna.
Pręty mieszające wykorzystujące magnesy ziem rzadkich są oznaczone plamką sadzy, która jest chemicznie obojętna.
Inne uwagi
Wysoka siła sprzężenia magnetycznego prętów mieszających z pierwiastków ziem rzadkich może powodować ścieranie powłoki PTFE o podstawę pojemnika, a w przypadku stosowania układów mieszających, takich jak płytki wielodołkowe, można zaobserwować boczną interakcję między prętami mieszającymi.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)