Kluczowe dokumenty
Z329088
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, octagonal with pivot ring
L 13 mm, bar diam. 8 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Materiały
octagonal (with pivot ring)
octagonal PTFE-coated (with pivot ring)
producent / nazwa handlowa
BRAND 137607
Długość
13 mm
śr. pręta
8 mm
śr. pierścienia obrotowego
10 mm
Opis ogólny
Angular surface creates high turbulence even at low speeds. For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum position.
Inne uwagi
BR137607 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)