Z328960
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical with pivot ring
L 15 mm, bar diam. 4.5 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
cylindrical PTFE-coated
opakowanie
pack of 10
producent / nazwa handlowa
BRAND 137410
Długość
15 mm
śr. pręta
4.5 mm
śr. pierścienia
6 mm
Opis ogólny
For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
Inne uwagi
BR137410 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)