Z329193
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, octagonal with pivot ring
L 75 mm, bar diam. 12 mm
Synonim(y):
PTFE, Pręty mieszające
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
PTFE-coated
octagonal (with pivot ring)
producent / nazwa handlowa
BRAND 137625
Długość
75 mm
śr. pręta
12 mm
śr. pierścienia obrotowego
14.5 mm
Opis ogólny
Angular surface creates high turbulence even at low speeds. For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum position.
Inne uwagi
BR137625 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)