Z329177
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, octagonal with pivot ring
L 51 mm, bar diam. 8 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
PTFE-coated
octagonal (with pivot ring)
producent / nazwa handlowa
BRAND 137618
Długość
51 mm
śr. pręta
8 mm
śr. pierścienia obrotowego
9.5 mm
Opis ogólny
Angular surface creates high turbulence even at low speeds. For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum position.
Inne uwagi
BR137618 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)