Kluczowe dokumenty
Z327565
BRAND® graduated cylinder, PP, with blue printed scale or embossed scale
volume 50 mL, blue graduations
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Właściwości
subdivision 1 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND
zakres pomiaru objętości
50 mL
Wysokość
200 mm
kolor
blue graduations
Opis ogólny
Tall form, PP, high clarity. Class B (TC, In), certified according to DIN 12681 and ISO 6706. Exposure to temperatures upto 80 °C will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning temperatures below 60 °C is recommended to pressure marks and inscriptions. Strengthened rim increases overall dimensional stability. Functional spout minimizes spills. Hexagonal base with knobs for increased stability. Easy-to-read graduations. Extremely durable.
Inne uwagi
BR34828 (India)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.