Z740836
Aldrich® Essentials graduated cylinder, class B, student grade
capacity 50 mL, subdivision, 1.0 mL, tol. 1.0 mL, Graduated "To Contain", plastic bumper and base
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Właściwości
subdivision 1.0 mL
opakowanie
pkg of 6 ea
tol. measuring range
1.0 mL
pojemność
50 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cylindry miarowe z przezroczystego szkła borokrzemianowego ze zdejmowaną plastikową podstawą i plastikową osłoną chroniącą przed stłuczeniem. Dokładność klasy B. Podziałka "To Contain".
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740836-6EA | 4061832122267 |