Z610496
Hirschmann® measuring cylinders, Class A
volume 25 mL, accuracy: 0.025 mL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
hexagonal glass base
Właściwości
subdivision 0.5 mL
producent / nazwa handlowa
Hirschmann 223 01 70
dostępność
not available in USA and Canada
zakres pomiaru objętości
25 mL, accuracy: 0.025 mL
Wysokość
170 mm
kolor
blue graduations
Opis ogólny
Hirschmann supplies class A or AS volumetric glassware with a batch sign and the indication of the production year as standard at no additional charge. Therefore these measuring instruments are suitable for the use in labs certified acc. to DIN ISO 9000.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z610496-2EA | 4061833581353 |