Z327557
BRAND® graduated cylinder, PP, with blue printed scale or embossed scale
volume 50 mL, embossed scale: yes
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
subdivision 1 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND
zakres pomiaru objętości
50 mL
Wysokość
200 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.