Z325651
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
type 3 (zero on top), capacity 1 mL , with 0.1 subdivisions
About This Item
Polecane produkty
Materiały
AR-Glas®
agency
according to DIN 12 697
Właściwości
class AS
graduation
subdivision 0.1 mL
total delivery (Ex + 15 sec waiting time)
opakowanie
pack of 12
producent / nazwa handlowa
BRAND 27707
zakres pomiaru
accuracy: 0.1 mL
pojemność
1 mL , with 0.1 subdivisions
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.