Kluczowe dokumenty
21951
Valco® Precision Sampling plunger tips
size 1 mL, for use with VICI Series A, A-2, C, and D Pressure-Lok Gas Syringes, pkg of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
PTFE
PTFE plunger tip
PTFE tip
rozmiar strzykawki
1 mL
opis
plunger tip for 1mL syringe
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
VICI 013933
rozmiar
1 mL
kompatybilność
for use with Series A, A-2, C, & D Precision Sampling Syringe
for use with VICI Series A, A-2, C, and D Pressure-Lok Gas Syringes
Opis ogólny
For series A, A-2, C, and D Pressure-Lok Gas syringes. For 25 μL to 250 μL syringes, factory repair only.
Informacje prawne
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)