Wstecz
Valco
®
Precision Sampling plunger tips
Products
Producent
Kompatybilność
Wielkość opakowania
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
21951
Valco
®
Precision Sampling plunger tips,
size 1 mL, for use with VICI Series A, A-2, C, and D Pressure-Lok Gas Syringes, pkg of 2 ea