Z324965
BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 5 mL, one mark
About This Item
Polecane produkty
Materiały
AR-Glas®
opis
total delivery Ex + 15 sec waiting time
Właściwości
class AS
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 29707
pojemność
5 mL
Opis ogólny
According to DIN EN ISO 648.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.