Z325554
BRAND® SILBERBRAND ETERNA graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 20 mL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
AR-Glass
opis
includes enlarged suction tube for cotton plugs.
Właściwości
class B
graduation
subdivision 0.1 mL
supplementary to DIN range
opakowanie
pack of 6
producent / nazwa handlowa
BRAND 27078
pojemność
20 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.