Z325457
BRAND® SILBERBRAND ETERNA graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 1 mL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
AR-Glass
Właściwości
class B
graduation
subdivision 0.01 mL
supplementary to DIN range: no
producent / nazwa handlowa
BRAND 27070
pojemność
1 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.