Kluczowe dokumenty
Z325015
BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
one mark, capacity 9 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
AR-Glas®
opis
total delivery Ex + 15 sec waiting time
Właściwości
class AS
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 29711
pojemność
9 mL
Opis ogólny
Additional to DIN
All BLAUBRAND bulb pipettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
According to DIN EN ISO 648.
Inne uwagi
BR29711 (India)
Informacje prawne
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.