Z322741
BRAND® beaker, PTFE, low form
capacity 2,000 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
PTFE
Właściwości
graduations: no
producent / nazwa handlowa
BRAND 90364
Wys. × śr.
210 mm × 120 mm
pojemność
2,000 mL
Opis ogólny
Excellent thermal and chemical resistance. With reinforced rim and spout, without graduations.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki plastikowe
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)