Z290556
Vacuum filtration assembly funnel tops
Funnel top, funnel capacity 1000 mL
Synonim(y):
Końcówki lejków filtracyjnych, Lejek do montażu próżniowego, Topy lejkowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
Materiały
glass housing
Właściwości
graduation
opakowanie
pkg of 1 ea
pojemność lejka
1000 mL
membrana śr.
47 mm
śr. szyjki
47 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)