Z290610
Vacuum filtration assembly flasks
collection flask, capacity 1000 mL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
glass housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
1000 mL
dopasowywanie
connector for 40/35 joint
Opis ogólny
Flask does not have side arm.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)