Y4625
Yeast Brewers
Debittered, BioReagent, suitable for insect cell culture
Synonim(y):
Yeast, brewers, Brewers yeast
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
BioReagent
Postać
powder
metody
cell culture | insect: suitable
rozpuszczalność
0.1 M sodium bicarbonate: 200 mg/mL, turbid
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
Klucz InChI
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3