Kluczowe dokumenty
WHAWB100076
Unicore Punch Kit
I.D. 2.00 mm, pkg of 25 ea
Synonim(y):
Dziurkacze UniCore 2,00 mm (25), Whatman FTA, cios harrisa, harris uni-core, jednordzeniowy, whatman punch
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Qiagen WB100076
śr. wewn.
2.00 mm
Opis ogólny
Ręczny system dziurkowania UniCore do usuwania krążków próbek z kart 3126.
An inexpensive disposable multi-purpose coring tool designed for simultaneous sample extraction, collection and storage in one operation. Suitably samples thin and soft substrates including filter paper, gels and dried blood on cards. Units can be autoclaved at 250°C for limited re-use.
Cechy i korzyści
  • Końcówka tnąca ze stali nierdzewnej (od 2,0 mm) umożliwia ręczne rdzeniowanie, pobieranie i kontrolowane wyrzucanie stempla 3126.
  • Zaprojektowany, aby zminimalizować zanieczyszczenie i przenoszenie między próbkami, gdy przestrzegana jest procedura czyszczenia.
Inne uwagi
Zakres zastosowania: Tylko do użytku wewnętrznego
Informacje prawne
FTA is a trademark of Qiagen Group
Qiagen is a registered trademark of Qiagen Group
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This document shows intructions for EasiCollect device from GE Healthcare