WH0055743M1
Monoclonal Anti-CHFR antibody produced in mouse
clone 1H3-A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FLJ10796, Anti-RNF116, Anti-RNF196, Anti-checkpoint with forkhead and ring finger domains
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H3-A12, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL using HeLa cell lysate
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHFR(55743)
Immunogen
Sequence
MERPEEGKQSPPPQPWGRLLRLGAEEGEPHVLLRKREWTIGRRRGCDLSFPSNKLVSGDHCRIVVDEKSGQVTLEDTSTSGTVINKLKVVKKQTCPLQTGDVIYLVYRKNEPEHNVAYLYESLSEKQGMTQESFDTSGAGAGRGADPRVPPSSPATQVCFEEPQPSTSTSDLFPTASASSTEPSPAGRERSSSCGSGGGGISPKGSGPSVASDEVSSFASALPDRKTASFSSLEPQDQEDLEPVKKKMRGDGDLDLNGQLLVAQPRRNAQTVHEDVRAAAGKPDKMEETLTCIICQDLLHDCVSLQPCMHTFCAACYSGWMERSSLCPTCRCPVERICKNHILNNLVEAYLIQHPDKSRSEEDVQSMDARNKITQDMLQPKVRRSFSDEEGSSEDLLELSDVDSESSDISQPYVVCRQCPEYRRQAAQPPHCPAPEGEPGAPQALGDAPSTSVSLTTAVQDYVCPLQGSHALCTCCFQPMPDRRVEREQDPRVAPQQCAVCLQPFCHLYWGCTRTGCYGCLAPFCELNLGDKCLDGVLNNNSYESDILKNYLATRGLTWKNMLTESLVALQRGVFLLSDYRVTGDTVLCYCCGLRSFRELTYQYRQNIPASELPVAVTSRPDCYWGRNCRTQVKAHHAMKFNHICEQTRFKN