Kluczowe dokumenty
CLS4990P1L
Corning® narrow mouth Erlenmeyer flask, reusable
capacity 1 L, polymethylpentene, with GL-52 PP screw cap
Synonim(y):
conical flasks, laboratory flasks
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
narrow-mouth
polymethylpentene
screw top cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduated 10 mL (intervals)
opakowanie
pack of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 4990P-1L
pojemność
1 L
Opis ogólny
Translucent polypropylene flasks are manufactured with blue graduations for reference. The flasks have a screw neck and are supplied with a polypropylene cap.
Inne uwagi
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)